Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₄BrCl₃O₂S₂
Temp. topnienia: 67…71 °C
Numer MDL: MFCD00051664
Numer CAS: 166964-36-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A12533.03
5 g A12533.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 67-71°
Formula weight 330.44
CAS No. 166964-36-9
Czystość 97%
Boiling point 119-121°/1mm
Molecular formula C4BrCl3O2S2
MDL No. MFCD00051664
UN No. 3261
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość