Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067978
Numer CAS: 58457-24-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A11779.03
5 g A11779.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 52-54°
Formula weight 262.09
CAS No. 58457-24-2
Czystość 98%
Molecular formula C4HCl2NO4S2
MDL No. MFCD00067978
UN No. 3261
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość