Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₅H₅NOS
MW: 127,17
Temp. topnienia: 179…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010425
Numer CAS: 5813-89-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 25 g ACRO305420250
Glass bottle 5 g ACRO305420050
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość