Drukuj
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
L12371.MDEA 479 PLN
L12371.MD L12371.03
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formuła: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052593
Numer CAS: 147123-47-5
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0