Drukuj
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
A13708.03EA 405 PLN
A13708.03 A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Formuła: C₁₀H₈S₂
MW: 192,30 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…110 °C (0,4 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052141
Numer CAS: 16718-12-0