N-Fmoc-glycine ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
B21050.06EA
402
PLN
B21050.06
B21050.03
N-Fmoc-glycine ≥98%
N-Fmoc-glycine
Formuła:
C₁₇H₁₅NO₄ MW: 297,3 g/mol Temp. topnienia: 172…175 °C |
Numer MDL:
MFCD00037140 Numer CAS: 29022-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 249-373-3 |