Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97
Temp. topnienia: 186…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00658844
Numer CAS: 15155-41-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H56306.03
25 g H56306.14
5 g H56306.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 186-190°C
Formula weight 293.97
CAS No. 15155-41-6
Czystość 97%
Physical form Solid or powder
Molecular formula C6H2Br2N2S
MDL No. MFCD00658844
UN No. 2811
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość