Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
SAFA693847-5GEA 537 PLN InStock
SAFA693847-5G SAFA693847-1G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formuła: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97
Numer MDL: MFCD00658844
Numer CAS: 15155-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość