Drukuj
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H33095.03EA 998 PLN
H33095.03 H33095.MD H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Temp. topnienia: 228…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01647555
Numer CAS: 16405-98-4