Drukuj
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H50377.03EA 1540 PLN
H50377.03 H50377.06
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68 g/mol
Temp. topnienia: 145…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068049
Numer CAS: 73713-79-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III