Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66
Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051734
Numer CAS: 23680-84-4
Numer WE (dawny EINECS): 245-821-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A14952.03
25 g A14952.14
5 g A14952.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 280° dec.
Formula weight 239.66
CAS No. 23680-84-4
Czystość 98+%
Molecular formula C10H10ClN3O2
MDL No. MFCD00051734
Beilstein reference 747463
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość