Drukuj
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L13783.03EA 510 PLN
L13783.03 L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formuła: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Temp. topnienia: 254…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236032
Numer CAS: 1899-48-5