Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA1002-25GEA
260
PLN
SIALA1002-25G
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Formuła:
C₂H₅NO MW: 59,07 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00002124 Numer CAS: 107-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-479-6 Jednostka: 2332 ADR: 3,III |