Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4'-(1,2,4-Triazol-4-yl)acetanilide ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₀H₁₀N₄O
MW: 202,22
Temp. topnienia: 284…286 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075653
Numer CAS: 154594-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L13628.03
5 g L13628.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 284-286°
Formula weight 202.22
CAS No. 154594-15-7
Czystość 99%
Molecular formula C10H10N4O
MDL No. MFCD01075653
Beilstein reference 7639486
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość