Drukuj
N-Fmoc-glycine-[U-¹³C₂,¹⁵N] (99% ¹³C , 98% ¹⁵N)
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL489530-500MGEA 11840 PLN
SIAL489530-500MG
N-Fmoc-glycine-[U-¹³C₂,¹⁵N] (99% ¹³C , 98% ¹⁵N)
N-Fmoc-glycine-[U-¹³C₂,¹⁵N]
Formuła: C₁₇H₁₅NO₄
Numer MDL: MFCD01075396
Numer CAS: 285978-13-4