Drukuj
2-Bromopropane-[D₇] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL375608-5GEA 1320 PLN
SIAL375608-5G SIAL375608-1G
2-Bromopropane-[D₇] (98% D), Sigma-Aldrich®
2-Bromopropane-[D₇]
Formuła: C₃D₇Br
MW: 130,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075610
Numer CAS: 39091-63-9
Jednostka: 2344
ADR: 3,II