Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Temp. Wrzenia: 86…87 °C
Gęstość: 1,531
Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F)
Numer MDL: MFCD00000171
Numer CAS: 13057-17-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 25 g L09837.14
Glass bottle for solids 5 g L09837.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 124.97
CAS No. 13057-17-5
Czystość 90%
Refractive index 1.4520-1.4600
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Flash point 26°(78°F)
Odour/scent Pungent
Boiling point 86-87°
Molecular formula BrCH2OCH3
MDL No. MFCD00000171
UN No. 1992
Beilstein reference 1730853
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość