Drukuj
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dostawca: Alfa Aesar
A12871.30EA 4950 PLN
A12871.30 A12871.09 A12871.18
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Formuła: C₂₆H₄₂O₄
MW: 418,62
Gęstość: 0,97
Temp. Zapłonu: 216 °C (421 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036237
Numer CAS: 84-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-560-0