Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Plasticizer
Formuła: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Temp. Wrzenia: 380 °C
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 0,98
Temp. Zapłonu: 219 °C (426 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015292
Numer CAS: 117-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-214-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ml 41522.AE
25 ml 41522.AC
500 ml 41522.AP
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 0.98
Melting point -25°
Formula weight 390.56
CAS No. 117-84-0
Czystość 98%
Flash point 219°(426°F)
Physical form Liquid
Boiling point 380°
Molecular formula C24H38O4
MDL No. MFCD00015292
Merck reference 14,2864
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość