Chcesz zalogować się jeszcze raz?
5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26
Temp. Wrzenia: 204…208 °C
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 0,988
Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026299
Numer CAS: 3535-88-4
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g H55019.14
5 g H55019.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 29-30°
Formula weight 179.26
CAS No. 3535-88-4
Czystość 97%
Flash point 113°(235°F)
Boiling point 204-208°
Molecular formula C11H17NO
MDL No. MFCD00026299
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość