Drukuj
Siarczan cynku 0.3 mol/l (0.3 N) roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
SIALZ2876-500MLEA 551 PLN
SIALZ2876-500ML
Siarczan cynku 0.3 mol/l (0.3 N) roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Siarczan cynku
Formuła: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III