Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01
Temp. topnienia: ∼ 75…80 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074634
Numer CAS: 216019-28-2
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L15530.03
250 mg L15530.MD
5 g L15530.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 75-80°
Formula weight 164.01
CAS No. 216019-28-2
Czystość 99%
Flash point >110°(230°F)
Molecular formula C9H13BO2
MDL No. MFCD01074634
Beilstein reference 3090001
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość