Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Uwaga
H31682.09EA 1310 PLN
H31682.09 H31682.03
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059527
Numer CAS: 400-72-6