Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, pręty
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,688 g/mol
Temp. Wrzenia: 174…178 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038733
Numer CAS: 36042-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H25890.03
5 g H25890.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 57°
Formula weight 248.69
CAS No. 36042-94-1
Czystość 98%
Boiling point 174-178°/3mm
Molecular formula C14H14ClP
MDL No. MFCD04038733
UN No. 1760
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość