Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₂H₈Cl₃P
MW: 289,53
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (2,5 mmHg)
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09909564
Numer CAS: 13685-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H25886.03
5 g H25886.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 52-53°
Formula weight 289.53
CAS No. 13685-26-2
Czystość 97%
Boiling point 184-186°/2.5mm
Molecular formula C12H8Cl3P
MDL No. MFCD09909564
UN No. 3261
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość