Drukuj
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
SAFA695815-1GEA 0 PLN
SAFA695815-1G
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Formuła: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,69
Numer MDL: MFCD01630844
Numer CAS: 1019-71-2
Jednostka: 1760
ADR: 8,II