Drukuj
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
H27146.03EA 792 PLN
H27146.03 H27146.06
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₂
Temp. topnienia: ∼ 150 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078655
Numer CAS: 1702-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-935-4