Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Dibenzyl phthalate ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₂₂H₁₈O₄
MW: 346,39
Temp. Wrzenia: 276…278 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014437
Numer CAS: 523-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-344-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- 25 g L04985.14
Glass bottle for solids 5 g L04985.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 40-42°
Formula weight 346.39
CAS No. 523-31-9
Czystość 97%
Boiling point 276-278°/15mm
Molecular formula C22H18O4
MDL No. MFCD00014437
Beilstein reference 2338250
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość