Drukuj
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
Uwaga
H33569.14EA 1230 PLN
H33569.14
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temp. topnienia: 77…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016549
Numer CAS: 220285-28-9