Drukuj
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L17205.22EA 3290 PLN
L17205.22 L17205.14 L17205.06
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06799065
Numer CAS: 100836-85-9