Chcesz zalogować się jeszcze raz?
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20
Numer MDL: MFCD06799065
Numer CAS: 100836-85-9
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g SAFF00696-25G-F
5 g SAFF00696-5G-F
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość