Drukuj
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Uwaga
H34405.03EA 274 PLN
H34405.03 H34405.09
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00598205
Numer CAS: 22174-29-4