Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥96%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H34208.03 H34208.06 H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥96%
Formuła: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240,26
Temp. topnienia: 140…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045944
Numer CAS: 74737-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 277-978-2
Order Now
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość