Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile ≥95%, JRD
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832329
Numer CAS: 1017778-48-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H31695.03
250 mg H31695.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 187.12
Czystość 95%
Refractive index 1.4730
Molecular formula C8H4F3NO
MDL No. MFCD09832329
UN No. 3276
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość