Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18783224
Numer CAS: 1352999-93-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H33944.03
5 g H33944.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 205.11
Czystość 97%
Molecular formula C8H3F4NO
MDL No. MFCD18783224
UN No. 3276
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość