Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12
Temp. topnienia: 41…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832366
Numer CAS: 1017779-49-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H31690.03
250 mg H31690.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 41-43°
Formula weight 187.12
Czystość 97%
Molecular formula C8H4F3NO
MDL No. MFCD09832366
UN No. 3439
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość