Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252,16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09999449
Numer CAS: 1240256-80-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H34036.03
250 mg H34036.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 252.16
Czystość 97%
Molecular formula C10H8F4O3
MDL No. MFCD09999449
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość