Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06
Temp. Wrzenia: 73 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0,912 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00192241
Numer CAS: 61676-62-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 1 g ACRO359490010
Glass bottle 5 g ACRO359490050
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 0.912
Flash point 42°C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość