Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06
Temp. Wrzenia: 73 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0,912
Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192241
Numer CAS: 61676-62-8
ADR: 3,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L17278.03
25 g L17278.14
5 g L17278.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 186.06
CAS No. 61676-62-8
Czystość 98%
Refractive index 1.4090
Flash point 42°(107°F)
Boiling point 73°/15mm
Molecular formula C9H19BO3
MDL No. MFCD00192241
UN No. 1993
Beilstein reference 1906370
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość