Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01
Temp. Wrzenia: 120 °C (228 mmHg)
Gęstość: 0,966
Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093086
Numer CAS: 1195-66-0
ADR: 3,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g L19056.14
5 g ABCRAB165343.0005 Blocked
5 g L19056.06
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 158.01
CAS No. 1195-66-0
Czystość 97%
Refractive index 1.4100
Flash point 46°(114°F)
Boiling point 120°/228mm
Molecular formula C7H15BO3
MDL No. MFCD03093086
UN No. 1993
Beilstein reference 2827758
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość