Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tetrabutylammonium hydroxide 55% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ml SIAL86863-100ML
500 ml SIAL86863-500ML
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość