Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
In semiconductor technology
Formuła: AlSb
MW: 148,73
Temp. topnienia: 1050 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014154
Numer CAS: 25152-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 246-667-3
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g 43455.14
5 g 43455.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 1050°
Formula weight 148.73
CAS No. 25152-52-7
Czystość 99.99%
Physical form 6mm & Down Pieces
Molecular formula AlSb
MDL No. MFCD00014154
UN No. 1549
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość