Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₀H₇F₆NO
MW: 271,16
Temp. topnienia: 160…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00089454
Numer CAS: 16143-84-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 5 g A17675.06
Glass bottle for solids 1 g A17675.03
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 160-162°
Formula weight 271.16
CAS No. 16143-84-3
Czystość 98%
Molecular formula C10H7F6NO
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość