Drukuj
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
L04765.09EA 198 PLN
L04765.09 L04765.18
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Formuła: C₈H₂₀N₂
Temp. Wrzenia: 170 °C
Gęstość: 0,828
Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015015
Numer CAS: 121-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-447-4
ADR: 3,III