Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10
Temp. topnienia: 187…191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203609
Numer CAS: 84376-20-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H32940.03
250 mg H32940.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 187-191°
Formula weight 174.10
CAS No. 84376-20-5
Czystość 98+%
Molecular formula C7H4F2O3
MDL No. MFCD06203609
Physical form Powder
Odour/scent Odourless
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość