Drukuj
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H32487.09EA 1930 PLN
H32487.09 H32487.03
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Temp. topnienia: 212…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407960
Numer CAS: 400-76-0