Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H32198.03 H32198.06
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832311
Numer CAS: 937068-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Order Now
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość