Drukuj
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Uwaga
H33972.MDEA 235 PLN
H33972.MD H33972.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Temp. topnienia: 161…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185681
Numer CAS: 1214384-93-6