Drukuj
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Uwaga
H33574.06EA 2650 PLN
H33574.06 H33574.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Temp. topnienia: 209…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185682
Numer CAS: 276861-63-3