Drukuj
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H26377.03EA 775 PLN
H26377.03 H26377.06
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660291
Numer CAS: 120985-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0